47307
Fmoc-4-Abz-OH
≥96.0% (TLC)
Sinónimos:
4-(Fmoc-amino)benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)cc1
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
Clave InChI
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?