Merck
472980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CNHCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
147.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
mp
85-89 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
Clave InChI
JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)