Merck
472093
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
4.0-5.7 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
Clave InChI
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Scavenges aldehydes
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)