Merck
470627
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
98%
Sinónimos:
2,2-Bis(hydroxymethyl)butanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid, 2,2-Bis(methylol)butanoic acid, 2,2-Dimethylolbutyric acid, Dimethylolbutyric acid
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C(CH2OH)2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
109-112 °C (lit.)
solubilidad
acetone: 18 wt. % at 40 °C
cadena SMILES
CCC(CO)(CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O4/c1-2-6(3-7,4-8)5(9)10/h7-8H,2-4H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
JVYDLYGCSIHCMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Monomer for making water soluble polyurethanes and polyesters.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)