Merck
470279
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BiCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
315.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for synthesis
Línea del producto
AnhydroBeads
Ensayo
99.999% trace metals basis
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: bismuth
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
bp
447 °C (lit.)
mp
230-232 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Información legal
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yunqing Zhu et al.
ACS nano, 8(5), 5022-5031 (2014-04-09)
Homopolymers have been considered as a nonideal building block for creating well-defined nanostructures due to their fuzzy boundary between hydrophobic and hydrophilic moieties. However, this unique fuzzy boundary may provide some opportunities for fabricating functional nanomaterials. Presented in this paper
Artículos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.