Merck
463280
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate oleyl ether
average Mn ~700
Sinónimos:
Oleth-10 carboxylic acid, Oleth-3 carboxylic acid, Oleth-6 carboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)xCH=CH(CH2)8(OCH2CH2)yOCH2CO2H, x = 5-7, y~2
Número de CAS:
Peso molecular:
901.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mol peso
average Mn ~700
impurezas
≤1.5% NaCl
6-10% water
índice de refracción
n20/D 1.461
densidad
0.99 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OCCO.OCC(O)=O.[H]\C(CCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O.C17H34O.C16H32O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3;8-9,18H,2-7,10-17H2,1H3;7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2/b10-9-;9-8-;8-7-;;
Clave InChI
UWYGJWXPMKLMHK-CDQAOSTISA-N
Aplicación
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
Características y beneficios
Insensitive to hard water.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1