456616
Nitrobenzene-15N
98 atom % 15N
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5506 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
densidad
1.205 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[O-][15N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
Clave InChI
LQNUZADURLCDLV-CDYZYAPPSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)