Merck
450502
Sigma-Aldrich
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dimethylphenol)
98%
Sinónimos:
Bisphenol A, tetramethyl
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C[C6H2(CH3)2OH]2
Número de CAS:
Peso molecular:
284.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
mp
162-165 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(cc(C)c1O)C(C)(C)c2cc(C)c(O)c(C)c2
InChI
1S/C19H24O2/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20)19(5,6)16-9-13(3)18(21)14(4)10-16/h7-10,20-21H,1-6H3
Clave InChI
ODJUOZPKKHIEOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Joel Deye et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(3), 1353-1360 (2009-01-02)
A public compound library with 260,000 compounds was screened virtually by computational docking for novel inhibitors of the transmembrane enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA). Docking was performed with the program GOLD in conjunction with a high resolution X-ray crystal
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for