444391
4-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
98%
Sinónimos:
1-(4-Aminophenyl)-1H-imidazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
143-147 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-8-1-3-9(4-2-8)12-6-5-11-7-12/h1-7H,10H2
Clave InChI
LVOASPZGXNAHJI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Dong-Sheng Chai et al.
Journal of separation science, 37(23), 3461-3472 (2014-09-19)
Efficient loading of immunoglobulin G in mixed-mode chromatography is often a serious bottleneck in the chromatographic purification of immunoglobulin G. In this work, a mixed-mode ligand, 4-(1H-imidazol-1-yl) aniline, was coupled to Sepharose Fast Flow to fabricate AN SepFF adsorbents with
Lin-Ling Yu et al.
Journal of separation science, 34(21), 2950-2959 (2011-09-29)
In the current research, a series of dextran-grafted adsorbents were prepared using sulfopropyl and 4-(1H-imidazol-1-yl) aniline as chromatographic ligands for ion-exchange (IEC) and mixed-mode chromatography (MMC) to respectively investigate the influence of dextran layer on adsorption of γ-globulin. Experimental evidences
Qing-Hong Shi et al.
Journal of chromatography. A, 1216(33), 6081-6087 (2009-07-18)
4-(1H-imidazol-1-yl) aniline (AN) was immobilized on Sepharose CL-6B (AN-Sepharose) for use as a new ligand of mixed-mode chromatography. Adsorption equilibria of immunoglobulin G (IgG) and bovine serum albumin (BSA) to AN-Sepharose were studied at extensive pH values (4.0-8.8) and salt