438227
Hydroxylamine solution
50 wt. % in H2O
Sinónimos:
HDA
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
9 mmHg ( 40 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
50 wt. % in H2O
bp
>100 °C
mp
8 °C (46 °F)
solubilidad
water: soluble
densidad
1.078 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
Clave InChI
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Prodrug for cardiovascular agent Nω-hydroxy-L-arginine (NOHA, nitric oxide precursor)
- Hydroxyaminoguanidines as anti-cancer agents
- Nonsteroidal 2,3-dihydroquinoline glucocorticoid receptor agonists with reduced phosphoenolpyruvate caboxykinase (PEPCK) transactivation
- Carboxamide derivatives of ofloxacin with improved antimicrobial properties
- Analogues of coumarin based TNF-α converting enzyme (TACE) inhibitors
- HIV integrase inhibitors
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Blood, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?