Merck
435937
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) fluoride
99%
Sinónimos:
Ceric fluoride, Cerium tetrafluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CeF4
Número de CAS:
Peso molecular:
216.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: cerium
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
cadena SMILES
F[Ce](F)(F)F
InChI
1S/Ce.4FH/h;4*1H/q+4;;;;/p-4
Clave InChI
SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Employed in the fluorination of hydrocarbons.
Reactant for:
  • Synthesis of sodium-rare earth silicate oxide-fluoride apatites
  • C60 fluorination with rare earth metal tetrafluorides
  • Synthesis of cerium(IV) fluoride compounds
Reagent for:
  • Fluorination of fluorocyclobutene with high-valency metal fluoride
Catalyst for Hantzsch reaction
Used for stain etching to form microporous silicon
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zh. Org. Khim., 30, 1221-1221 (1994)
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.