434574
Poly(sodium 4-styrenesulfonate)
average Mw ~1,000,000, powder
Sinónimos:
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
average Mw ~1,000,000
viscosidad
70-170 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp
450 °C (dec.)
solubilidad
H2O: soluble
densidad
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.