Saltar a
433705
Aluminum
evaporation slug, diam. × L 6.3 mm × 6.3 mm, 99.999% trace metals basis
Características de sostenibilidad
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$70.500
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141702
EC Number:
231-072-3
MDL number:
eCl@ss:
38120301
$70.500
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99.999% trace metals basis
form
evaporation slug
autoignition temp.
1400 °F
composition
Al
reaction suitability
core: aluminum
sustainability
Sustainability features
resistivity
2.6548 μΩ-cm
diam. × L
6.3 mm × 6.3 mm
weight
~0.5 g (one slug)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
semiconductor synthesis
greener alternative category
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product can be used as a precursor for thin layer deposition involving thermal evaporation, an efficient technique for identifying high-performance materials. Click here for more information.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GF25185977GF27935950GF85240694
Aluminum foil, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999%
GF25185977
Aluminum
Aluminum foil, thickness 0.3 mm, length 2 m, purity 99%
GF27935950
Aluminum
Aluminum honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
GF85240694
Aluminum
description
evaporation slug, diam. × L 6.3 mm × 6.3 mm, 99.999% trace metals basis
description
foil, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999%
description
foil, thickness 0.3 mm, length 2 m, purity 99%
description
honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999%
assay
99%
assay
99.5%
form
evaporation slug
form
foil
form
foil
form
honeycomb
diam. × L
6.3 mm × 6.3 mm
diam. × L
-
diam. × L
-
diam. × L
-
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)