Merck
433071
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-indanone
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
166.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
94-98 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
Clc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
Clave InChI
MEDSHTHCZIOVPU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Chloro-1-indanone is a 5-halo-1-indanone. It participates in the Irie′s synthesis of substituted pyridines. 5-Chloro-1-indanone has a stable triclinic crystal structure and has intermolecular forces of C-H...O, C-H...Π, CO...Cl and Π...Π types.
Aplicación
5-Chloro-1-indanone may be used as starting reagent for the preparation of 5-chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanone. It may be used for the preparation of important biomedical compounds such as anticonvulsants, anticholinergics and diarylsulfonylureas, having potential activity against solid tumors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 5-Chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanone [J].
HU X-G, et al.
Fine Chemicals / ????, 2, 022-022 (2009)
5, 6, 7-Trimethoxy-2, 3-dihydroinden-1-one.
Saeed A and Bolte M.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), 2757-2757 (2007)
Weak hydrogen-, halogen-and stacking Π....Π bonding in crystalline 5-chloro-1-indanone. An analysis by using X-ray diffraction, vibrational spectroscopy and theoretical methods.
Ruiz TP, et al.
Chemical Physics, 320(2), 164-180 (2006)
A facile synthesis of 7-halo-5H-indeno [1, 2-b] pyridines and-pyridin-5-ones.
DuPriest MT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(11), 2021-2023 (1986)