Merck
432776
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid) potassium salt
cross-linked, 200-1000 μm particle size
Sinónimos:
Acrylamide-potassium acrylate copolymer
Seleccione un Tamaño
250 G
$52.600
$52.600
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
$52.600
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
$52.600
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
crosslinking
cross-linked
Quality Level
composition
potassium, ~9%
particle size
200-1000 μm
pH
5.5-6.0
density
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)C=C.[K]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2.K/c2*1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5);/q;;+1/p-1
InChI key
HNXHILBJDFONSX-UHFFFAOYSA-M
Features and Benefits
Superabsorbent polymer. Rapid absorption of water. Material can undergo many wet/dry cycles.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)