43116
N-(Diphenylmethyl)methylamine
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
N-Methylbenzhydrylamine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
38-42 °C
functional group
amine
phenyl
SMILES string
CNC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c1-15-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15H,1H3
InChI key
SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)