Merck
430072
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-butadiene)
butadiene 4 wt. %, melt index 6 g/10 min (200°C/5kg)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]x(CH2CH=CHCH2)y
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
pellets
índice de fusión
6 g/10 min (200°C/5kg)
composición
butadiene, 4 wt. %
dureza
105 (Rockwell R, ASTM D 785)
temperatura de transición
softening point 103 °C (Vicat, ASTM D 1525)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
Clave InChI
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Molded or extruded into toys, packaging, appliances, communication cassettes, dinnerware and serviceware.
Características y beneficios
Better impact resistance than polystyrene. Amenable to various processing methods. Susceptible to environmental (UV) degradation.
Forma física
High-impact amorphous thermoplastic.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)