419303
Sodium carboxymethyl cellulose
average Mw ~250,000, degree of substitution 0.9
Sinónimos:
Carboxymethylcellulose sodium salt
Formulario
powder
temp. de autoignición
698 °F
mol peso
average Mw ~250,000
Extensión del etiquetado
0.9 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
mp
270 °C (dec.)
cadena SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clave InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- food processing, textiles
- detergents, and drugs
- a stabilizer in the preparation of nanoparticles
- a binder for the fabrication of electrodes
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?