Merck
418951
Sigma-Aldrich
(DHQD)2Pyr
97%
Sinónimos:
Hydroquinidine-2,5-diphenyl-4,6-pyrimidinediyl diether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C56H60N6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
881.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −390°, c = 1.2 in methanol
mp
247-250 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](Oc3nc(nc(O[C@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c3-c8ccccc8)-c9ccccc9)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C56H60N6O4/c1-5-35-33-61-27-23-39(35)29-49(61)52(43-21-25-57-47-19-17-41(63-3)31-45(43)47)65-55-51(37-13-9-7-10-14-37)56(60-54(59-55)38-15-11-8-12-16-38)66-53(50-30-40-24-28-62(50)34-36(40)6-2)44-22-26-58-48-20-18-42(64-4)32-46(44)48/h7-22,25-26,31-32,35-36,39-40,49-50,52-53H,5-6,23-24,27-30,33-34H2,1-4H3/t35-,36-,39-,40-,49+,50+,52-,53-/m0/s1
Clave InChI
SWKRDCRSJPRVNF-DOGDSVMGSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(DHQD)2Pyr may be used:
  • To catalyze the enantioselective allylic amination of alkylidene cyanoacetates with dialkyl azodicarboxylates.
  • To prepare 10(R),11-Dihydroxydihydroquinine and 10(S),11-dihydroxydihydroquinine via the Sharpless catalytic asymmetric dihydroxylation.
  • In the total synthesis of okadaic acid, a protein phosphatase inhibitor.
Información legal
Sold under license from Rhodia Pharma Solutions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enantioselective organocatalytic allylic amination.
Journal of the American Chemical Society, 127(33), 11614-11615 (2005)
Total synthesis of the protein phosphatase inhibitor okadaic acid.
Ley SV, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 23, 3907-3912 (1998)
Stereocontrolled conversion of quinine into 10 (R), 11-dihydroxydihydroquinine via the sharpless osmylation process.
Zheng T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66(4), 1509-1511 (2011)
Contenido relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.