Merck
40819
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
1-Methyl-3-benzylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13BF4N2
Número de CAS:
Peso molecular:
260.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
impurezas
≤0.2% water
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.BF4/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;2-1(3,4)5/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
Clave InChI
QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.