401196
Antimony(III) selenide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Antimony selenide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Se]=[Sb][Se][Sb]=[Se]
InChI
1S/2Sb.3Se
Clave InChI
GNZJTRGEKSBAAS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.