Merck
395439
Sigma-Aldrich
Chloro(dimethyl)vinylsilane
97%
Sinónimos:
Dimethylvinylchlorosilane, Vinyldimethylchlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHSi(CH3)2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
120.65
Beilstein:
1737688
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
densidad
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)C=C
InChI
1S/C4H9ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H,1H2,2-3H3
Clave InChI
XSDCTSITJJJDPY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Chloro(dimethyl)vinylsilane (Dimethylvinylchlorosilane, Vinyldimethylchlorosilane, C4H9ClSi) is an organosilicon compound. It participates in the preparation of 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-divinyldisilane. It undergoes [2+4] cycloaddition reaction with t-butyllithium in the presence of 2,3-dimethyl-1,3-butadiene to afford cycloadducts.
Aplicación
Chloro(dimethyl)vinylsilane may be used in the synthesis of dimethyl(prop-2-ynyloxy)(vinyl)silane.
Chloro(dimethyl)vinylsilane may be used to prepare silicon-containing polymers, silaheterocycles, and new chelating ligands.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vinylmetalloids: I. Coupling reactions of group IV metalloidal halides with magnesium in tetrahydrofuran.
Soderquist JA and Hassner A
Journal of Organometallic Chemistry, 156(1), 227-233 (1978)
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 608, 43-43 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5279-5279 (1992)
Schertzer BM.
The Development of Tandem Reactions Involving Enyne Metathesis to Form Substituted Cyclic Dienes, 209-209 (2006)
Katritzky AR, et al.
Comprehensive Organic Functional Group Transformations: Synthesis: carbon with two heteroatoms, each attached by a single bond, 4, 611-611 (1995)