Merck
395404
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex
97%
Sinónimos:
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)titanium
About This Item
Fórmula lineal:
TiCl4 · 2THF
Número de CAS:
Peso molecular:
333.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
mp
126-128 °C (lit.)
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Clave InChI
LXWBMENBONGPSB-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex, also known as TiCl4-THF, is a commonly used reagent in organic synthesis due to its Lewis acidic properties. It is used as a catalyst in various Friedel-Crafts reactions for the synthesis of aromatic compounds.
Aplicación
Titanium(IV) chloride tetrahydrofuran complex can be used as a catalyst in intermolecular hydroamination reactions.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)