390151
1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea
97%
Sinónimos:
4′,4′′-Dinitrocarbanilide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)
Clave InChI
JEZZOKXIXNSKQD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorías relacionadas
Estándar
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)