Merck
380350
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorophenol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
191.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
densidad
1.717 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Oc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H
Clave InChI
HUVAOAVBKOVPBZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Bromo-5-fluorophenol an aryl fluorinated building block.
Aplicación
2-Bromo-5-fluorophenol may be used for the preparation of reaction intermediates required for the synthesis of polycyclic 5-HT3 and 5-HT4 antagonists. It may be used for the the nucleophilic substitution of the 2,2′,4,4′-tetrabromodiphenyl iodonium chloride (iodyl salt).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereospecific synthesis of mexiletine and related compounds: Mitsunobu versus Williamson reaction.
Carocci A, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(17), 3619-3634 (2000)
Johannes Klösener et al.
Chemical research in toxicology, 22(1), 179-186 (2008-12-30)
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are flame retardants applied as coatings to many consumer products, including household items. PBDEs are released and produce airborne vapors and dusts. Inhalation of particle-phase and/or gas-phase PBDEs is therefore a major route of exposure. In