Merck
372900
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,1-diphenylurea
≥95.0%
Sinónimos:
N-Methyl-N′,N′-diphenylurea
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2NCONHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
solid
mp
172-174 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CNC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-15-14(17)16(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3,(H,15,17)
Clave InChI
IMFYAZJNDOZIFV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Methyl-1,1-diphenylurea is reported as USP standard.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Łukasz Jedynak et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 83, 19-27 (2013-05-25)
An HPLC method for determination of related substances in temozolomide drug substance was developed. Particular attention was paid to the stability studies due to the fact that temozolomide is unstable in a solution and quickly decomposes to its main degradation