Merck
361747
Sigma-Aldrich
Chlorobis(trimethylsilyl)methane
97%
Sinónimos:
Bis(trimethylsilyl)chloromethane
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3Si]2CHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
194.85
Beilstein:
1736681
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
57-60 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19ClSi2/c1-9(2,3)7(8)10(4,5)6/h7H,1-6H3
Clave InChI
XNJGZHVYPBNLEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chlorobis(trimethylsilyl)methane can be used as a reagent for the preparation of:
  • Para-bis(trimethylsilyl)ethylstyrene (PBTES) monomer, which is used to synthesize corresponding network polymer of styrene.
  • Bis(trimethylsilyl)methyl magnesium chloride (Grignard reagent), which is used in the synthesis of bis(trimethylsilyl) allyl compounds by reacting with alkenyl bromide via the Kumada coupling reaction.
  • N-[Bis(trimethylsilyl)methyl]heterocumulenes.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of some silyl mono-and polystyrenes with new properties
Assadi, MG and Hosseinzadeh, F
Designed Monomers and Polymers, 13(2), 181-191 (2010)
Synthesis and Reactivity of N-[Bis (trimethylsilyl) methyl] heterocumulenes
Barbaro G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(19), 6032-6039 (1995)
David R Williams et al.
Organic letters, 8(20), 4393-4396 (2006-09-22)
Allylation reagents, which possess geminal bis-trimethylsilyl substitution, are readily prepared from E- or Z-alkenyl bromides. The reactivity of 3,3-bis(trimethylsilyl)-2-methyl-1-propene (1) is described and predominantly provides ene reactions with aldehydes to give alcohol 2 in the presence of BF3.OEt2. Alternatively, Sakurai