359661
H-Lys(Boc)-OH
≥95%, for peptide synthesis
Sinónimos:
Nε-Boc-L-lysine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
H-Lys(Boc)-OH, ≥95%
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +18°, c = 1 in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
250 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
Clave InChI
VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)