Merck
359599
Sigma-Aldrich
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol
≥95%
Sinónimos:
cis-2-Buten-1,4-diol-monobenzyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH2CH=CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
3605116
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.534 (lit.)
bp
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC\C=C/COCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7,12H,8-10H2/b5-4-
Clave InChI
CGLJRLXTVXHOLX-PLNGDYQASA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol may be used in the synthesis of cis-4-benzyloxybuten-2-ylamine via Mitsunobu reaction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of Novel 3-Substituted Pyrrolo[2,3-b]quinoxalines via an Intramolecular Heck Reaction on an Aminoquinoxaline Scaffold.
Jie Jack Li
The Journal of organic chemistry, 64(22), 8425-8427 (2001-10-25)