359343
Hydroquinidine
95%
Sinónimos:
(9S)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]25/D +226°, c = 2 in ethanol
mp
169-170 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
Clave InChI
LJOQGZACKSYWCH-LHHVKLHASA-N
Información sobre el gen
human ... CYP2D6(1565)
Aplicación
- Enantioselective axially chiral phosphamides by N-allylic alkylation reaction between Morita-Baylis-Hillamn (MBH) carbonate and phosphamides.
- Enantioselective α-amino phosphonates by hydrophosphonylation of N-aryl ketimines.
- Enantioselective α-hydrazino esters by α-hydrazination of 3-oxoindolines using azodicarboxylate via aza-Michael reaction.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.