358665
Tetrabutylammonium cyanide
95%
Sinónimos:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium cyanide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
89-92 °C (lit.)
cadena SMILES
[C-]#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
KRRBFUJMQBDDPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It can be employed as a reactant in the preparation of:
- Tetrabutylammonium fluoride (TBAF), which can be used to remove silyl ether protecting groups.
- Rhenium-based single-chain magnets, (DMF)4MReCl4(CN)2 (M = Mn, Fe, Co, Ni).
- Phosphorescent blue light-emitting anionic iridium complexes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?