357200
Molybdenum
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Molybdenum element
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
foil
resistividad
5.0 μΩ-cm, 20°C
grosor
1.0 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
densidad
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.