Merck
346799
Sigma-Aldrich
6-Amino-1-methyluracil
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
cadena SMILES
CN1C(N)=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-8-3(6)2-4(9)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,9,10)
Clave InChI
GZLZRPNUDBIQBM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Amino-1-methyluracil is an amino derivative of uracil and its standard molar enthalpy of combustion has been evaluated. Host-guest complexation of 6-amino-1-methyluracil with tetrapropoxycalix[4]arene has been reported.
Aplicación
6-Amino-1-methyluracil may be used in the preparation of 1,1′-di methyl-1H-spiro[pyrimido[4,5-b]quinoline-5,5′-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaone, via reaction with isatin in the presence of catalytic p-toluene sulfonic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Experimental study on the thermochemistry of some amino derivatives of uracil.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43(11), 1763-1767 (2011)
A novel reaction of 6-amino-uracils and isatins.
Dabiri M, et al.
Tetrahedron, 64(30), 7307-7311 (2008)
Complexation of tetrapropoxycalix [4] arene with uracil and adenine derivatives in water-containing solution.
Kalchenko O, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 16(4), 246-252 (2003)