Merck
338923
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
99%
Sinónimos:
1-(Trimethylsilyl)-2-phenylacetylene, Phenylethynyl-trimethylsilane, Trimethyl(phenylethynyl)silane
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
174.31
Beilstein:
3088678
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
bp
87-88 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14Si/c1-12(2,3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene is an SiMe3-substituted alkyne. It undergoes coupling with propargylic and allylic alcohols. Polymerization of 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene by various transition metal catalysts has been reported.
Aplicación
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene was used in the preparation of donor-stabilized Pt-η2-alkyne complexes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polymerization of 1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene by transition metal catalysts.
Gal Y-S and Choi S-K.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(8), 2323-2326 (1987)
G G K S Narayana Kumar et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(36), 7347-7355 (2012-08-11)
Allyltrimethylsilane (allyl-TMS) reacts with propargylic alcohols 1a-1d in the presence of 10% Bi(OTf)(3) in [BMIM][BF(4)] solvent to furnish the corresponding 1,5-enynes in respectable isolated yields (87-93%) at room temperature. The utility of Bi(OTf)(3) as a superior catalyst was demonstrated in
Electro-optical and Electrochemical Properties of a Disubstituted Polyacetylene: Poly (1-phenyl-2-trimethylsilylacetylene)
Choi HK, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 563, 153-158 (2012)
Thermal and photochemical silicon-carbon bond activation in donor-stabilized platinum (0)-alkyne complexes.
Muller C, et al.
Organometallics, 21(6), 1190-1196 (2002)