Merck
327867
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
98%
Sinónimos:
(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)amine, 2,6-Difluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-difluorobenzenamine
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(F)2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
63-65 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Nc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Clave InChI
BFQSQUAVMNHOEF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-2,6-difluoroaniline was used in synthesis of:
  • ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate, fluorogenic derivatizating reagent for the determination of aminothiols by HPLC
  • olefin tolanes
  • 1-(4-amino-3,5-difluoro)-2-(4-butyloxyphenyl)ethyne
  • 4′′-n-butyloxy-3,5-difluoroterphenyl-4-amine
  • 4-(3-methylbut-1-yn-3-ol)-2,6-difluoroaniline
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Giorgio Cevasco et al.
Journal of chromatography. A, 1217(14), 2158-2162 (2010-02-26)
Altered levels of aminothiols in biological fluids are thought to be an important risk indicator for several diseases, and reliable methods for the accurate determination of aminothiols concentrations in plasma are thus required. In this paper ammonium 5-bromo-7-fluorobenzo-2-oxa-1,3-diazole-4-sulphonate (SBD-BF) is
Tailoring the physical properties of some high birefringence isothiocyanato-based liquid crystals.
Catanescu CO, et al.
Liq. Cryst., 31(4), 541-555 (2004)