307815
Sodium metasilicate
Sinónimos:
Disodium metasilicate, Disodium silicate, Sodium silicate, Sodium silicon oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
composición
SiO2, 50-53%
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
Clave InChI
NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Hydrothermal preparation of thorium uranium silicate (Th1-xUxSiO4) uranothorite solid solutions
- Fabrication of dense NaA zeolite coatings
- Reactant for preparation of tungsten modified silica as catalyst for liquid phase oxidation of styrene
SMS can also be used:
- To prepare NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption and catalysis.
- As a low-cost alternative to tetraethyl orthosilicate (TEOS) to synthesize highly ordered mesoporous silicas.
- To prepare geopolymer concrete.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?