301450
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
mp
212-216 °C (lit.)
fluorescencia
λex 322; λem 395 (Reaction product with acetic acid)
λex 354 nm; λem 435 nm in methanol
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COc1cc2OC(=O)C=C(CBr)c2cc1OC
InChI
1S/C12H11BrO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
JGODLBJJCNQFII-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- for quantitation of clofibric, bezafibric and fenofibric acids in liver by liquid chromatography
- in determination of the concentration of tripeptide glutathione by matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry
- for determination of carboxylic acids in chromatographic detection
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?