Saltar a
299359
Urea-13C
research grade, 99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$374.000
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.670.000
$1.169.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2N13CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
61.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
white powder
$374.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
white powder
mp
132-135 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
603430490229489484
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
600
Quality Level
200
Quality Level
200
form
white powder
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea-13C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)