298174
Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
99%
Sinónimos:
Sodium gold chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gold
cadena SMILES
O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.Na.2H2O/h;4*1H;;2*1H2/q+3;;;;;+1;;/p-4
Clave InChI
OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
Descripción general
Aplicación
- To synthesize 1,5-benzodiazepine and quinoxaline derivatives, which are important heterocycles in pharmaceuticals.
- For efficient deprotection of tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS) protecting groups by a simple and mild method.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.