294543
2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
219.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
130-132 °C (lit.)
solubilidad
soluble 50 mg/mL, clear, red to red-brown (ethanol:CHCl3 (1:1))
cadena SMILES
Cc1ccc(O)c(c1)\N=N\c2nccs2
InChI
1S/C10H9N3OS/c1-7-2-3-9(14)8(6-7)12-13-10-11-4-5-15-10/h2-6,14H,1H3/b13-12+
Clave InChI
MZRKINSTWYZJLV-OUKQBFOZSA-N
Aplicación
2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol is a heterocyclic azo-dye2, has been used:
- as iron binding ligand during determination of iron speciation in seawater by cathodic stripping voltammetry
- in spectrophotometric determination of vanadium, titanium, lead, indium and nickel
- as as a spectrophotometric reagent in the determination of uranium in mine drainage water samples
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Spectrophotometric determination of uranium using 2-(2-thiazolylazo)-p-cresol (TAC) in the presence of surfactants.
Teixeira LSG, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 10(6), 519-522 (1999)
Determination of Iron Speciation by Cathodic Stripping Voltammetry in Seawater Using the Competing Ligand 2-(2-Thiazolylazo)-p-cresol (TAC).
Croot PL and Johansson M.
Electroanalysis, 12(8), 565-576 (2000)