294535
meso-Hydrobenzoin
99%
Sinónimos:
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
solid
mp
137-139 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14+
InChI key
IHPDTPWNFBQHEB-OKILXGFUSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.