282650
D-Glucose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinónimos:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-6,6-d2
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
powder
mp
150-152 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.