278823
4-Chloro-1-butanol
technical grade, ~85%
Sinónimos:
Tetramethylene chlorohydrin
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
~85%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.088 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Clave InChI
HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?