277827
Ácido 4-metilvalérico
99%
Sinónimos:
Ácido 4-metilpentanoico, Ácido isocaproico
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
densidad
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Clave InChI
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?