274755
4-Nitrophthalic acid
92%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
92%
impurezas
5-8% 3-nitrophthalic acid
mp
159-161 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)