Merck
267880
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
96%
Sinónimos:
1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-dichloro-disilethylene, 2,5-Dichloro-2,5-dimethyl-2,5-disilahexane
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH2Si(CH3)2Cl]2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.27
Beilstein:
1920141
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
bp
198 °C/734 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H16Cl2Si2/c1-9(2,7)5-6-10(3,4)8/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
VGQOKOYKFDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 31, 4289-4289 (1990)
Tetrahedron Letters, 22, 1787-1787 (1981)
Jeyeong Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(42), 15002-15008 (2020-10-24)
The self-assembly of Pd(NO3)2 with L (L = 1,2-bis(dimethyl(pyridin-3-yl)silyl)ethane) gives rise to [PdL2](NO3)2 in high yields. Anion exchange of [PdL2](NO3)2 with X- (X- = BF4-, ClO4-, and PF6-) changes the skeleton into a cage of [(X)@Pd2L4](X)3. Successive anion exchange of
Nikos Petzetakis et al.
Nature communications, 6, 7529-7529 (2015-06-25)
Free-volume of polymers governs transport of penetrants through polymeric films. Control over free-volume is thus important for the development of better membranes for a wide variety of applications such as gas separations, pharmaceutical purifications and energy storage. To date, methodologies