Merck
262714
Sigma-Aldrich
Sodium
99.95% trace metals basis, ingot
Sinónimos:
Sodium metal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na
Número de CAS:
Peso molecular:
22.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
ingot
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
resistividad
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na]
InChI
1S/Na
Clave InChI
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Covalent functionalization modifier for carbon nanotubes
Reactant involved in:
  • Synthesis of atrane complexes
  • Zintl phases
  • Sodium dislodging for depolymerization
  • Graphitization of aerogel-like carbons
Envase
Packaged under nitrogen in ampules.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Jinfeng Zhang et al.
Inorganic chemistry, 50(19), 9564-9570 (2011-09-10)
A series of sodium and aluminum atrane complexes of Na(3)L(THF)(5) (1), [AlLMe][Na(4)L(THF)(6)] (2), AlL(THF) (3), AlNaLMe(THF)(2) (4), and AlNaLOBn(THF)(2) (5), wherein L = tris(2-oxy-4,6-di-tert-butyl-benzyl)amine, were synthesized and characterized by NMR, X-ray crystallography, and elemental analysis. The trinuclear sodium atrane complex
Jean-Yves Mevellec et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 16938-16946 (2011-09-20)
We present a systematic Raman study over a range of excitation energies of arc discharge single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) covalently functionalized according to two processes, esterification and reductive alkylation. The SWCNTs are characterized by resonance Raman spectroscopy at each step
Graphitization of aerogel-like carbons in molten sodium metal
Z. Xu, et al.,
Carbon, 49, 3385-3387 (2011)
H. He, et al.,
Inorganic Chemistry, 50, 8376-8383 (2011)
M. Guzman-Castillo, et al.,
Microporous Mater., 143, 375-382 (2011)