Merck
262315
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7CH2NHCH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
207.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
191-193 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride has been used as reagent for the determination of isocyanates in air by UV or fluorescence detection. It has been used in the preparation of key intermediate required for the synthesis of terbinafine.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A New Route to the Synthesis of Terbinafine.
Lee SJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 18(11), 1218-1220 (1997)
Analytical Chemistry, 53, 1122-1122 (1981)