261416
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
99%
Sinónimos:
Chlorothymol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
60-62 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, yellow
water: insoluble
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
Clave InChI
KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)