255912
Barium acetate
99.999% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: barium
cadena SMILES
CC(=O)O[Ba]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Clave InChI
ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Protocolos
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.